Przejdź do
505487
TEPP-46
≥98% (HPLC), solid, PKM2 activator, Calbiochem®
Synonim(y):
6-((3-aminofenylo)metylo)-4-metylo-2-metylosulfinylotio[3,4]pirolo[1,3-d]pirydazyn-5-on, aktywator kinazy pirogronianowej M2 IV, ML265, NCGC00186528, TEPP46, Aktywator M2 kinazy pirogronianowej IV, ML265, NCGC00186528, TEPP46, 6-((3-aminofenylo)metylo)-4-metylo-2-metylosulfinylotio[3,4]pirolo[1,3-d]pirydazyn-5-on
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16N4O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Aktywator PKM2 IV, TEPP-46,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(C)c1[s]c2c([n](c3c2cn[n]([c]3=O)Cc4cc(ccc4)N)C)c1
InChI
1S/C17H16N4O2S2/c1-20-13-7-14(25(2)23)24-16(13)12-8-19-21(17(22)15(12)20)9-10-4-3-5-11(18)6-10/h3-8H,9,18H2,1-2H3
InChI key
ZWKJWVSEDISQIS-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek tienopirolo-pirydazynon, który działa jako silny allosteryczny aktywator PKM2 (AC50 = 92 nM; [PKM2] = 0,1 nM) poprzez stechiometryczną interakcję (dwie cząsteczki aktywatora na tetramer) z tetramerem PKM2 związanym z FBP (jeden FBP na monomer) w podobny sposób, jak aktywator PKM2 III (nr kat. 504537). Nr 504537), w wyniku czego powstaje wysoce stabilizowany tetramer PKM2 odporny na dysocjację w obecności peptydu/białka zawierającego fosfotyrozynę lub po mutacji PKM2 K305Q. Wykazano, że wykazuje dobrą rozpuszczalność w wodzie (29,6 µg/ml lub 79,5 µM w PBS, pH 7,4) i opóźnia proliferację ludzkiego raka płuc H1299 w warunkach hipoksji, ale nie normoksji, w kulturach (czas podwojenia = 50 i 35 godzin, odpowiednio, z lub bez 30 µM TEPP-46; 1% O<sub>2</sub>). in vitro. TEPP-46 jest biodostępny u myszy drogą i.p. (T<sub>max</sub> = 0,5 h; C<sub>max</sub> = 10,854 µg/ml; AUC<sub>INF</sub> = 26.994 hr-µg/mL; 10 mg/kg) lub p.o. (T<sub>max</sub> = 0,25 h; C<sub>max</sub> = 10,179 µg/mL; AUC<sub>INF</sub> = 24.350 hr-µg/mL; 10 mg/kg) i wykazano, że osłabia nowotworzenie H1299 u myszy (% rozwoju guza/av. masa guza = 30%/0,13 mg i 70%/2,6 mg, odpowiednio, z lub bez dawki doustnej 50 mg/kg/12 h przez 7 tygodni) in vivo bez widocznej toksyczności.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
PKM2
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Anastasiou, D., et al. 2012. Nat. Chem. Biol.8, 839.
Jiang, J.K., et al. 2010. Bioorg. Med. Chem. Lett.20, 3387.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
550601WH0005315M1HPA062092
description
-
description
The Pyruvate Kinase Activator controls the biological activity of Pyruvate Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
description
clone 5D2-3B3, ascites fluid
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
form
solid
form
powder
form
-
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)