Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 911,00 zł |
Informacje o tej pozycji
911,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026Szczegóły
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC2=C(CCC(N2)=O)C=C1S(NC3=CC=C(F)C(Cl)=C3)(=O)=O
InChI
1S/C15H11ClF2N2O3S/c16-10-6-9(2-3-11(10)17)20-24(22,23)14-5-8-1-4-15(21)19-13(8)7-12(14)18/h2-3,5-7,20H,1,4H2,(H,19,21)
InChI key
VLIHQHQPGAWJCM-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description The Pyruvate Kinase Activator controls the biological activity of Pyruvate Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications. | description recombinant, expressed in E. coli, specific activity ≥100 unit/mg protein | description - | description Type VII, buffered aqueous glycerol solution, 350-600 units/mg protein |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form lyophilized powder | form solid | form buffered aqueous glycerol solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?