Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17N2O4S · K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.48
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 100 units/mL (suggested concentration)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C17H19ClN2S.C16H18N2O4S.K/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;;+1/p-1/t;11-,12+,14-;/m.1./s1
InChI key
HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
General description
Antybiotyk skuteczny przeciwko bakteriom Gram-dodatnim i Gram-ujemnym. Blokuje tworzenie ściany komórkowej w rosnących komórkach, powodując akumulację nukleotydów uracylowych peptydów kwasu muraminowego. Działa na końcowym etapie syntezy ściany komórkowej i zapobiega sieciowaniu nici peptydoglikanu.
Antybiotyk skuteczny przeciwko bakteriom Gram-dodatnim. Blokuje tworzenie ściany komórkowej w rosnących komórkach, powodując akumulację nukleotydów uracylowych peptydów kwasu muraminowego. Działa na końcowym etapie syntezy ściany komórkowej i zapobiega sieciowaniu nici peptydoglikanu.
Uwaga: 1 MU = 1 000 000 jednostek.
Preparation Note
Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 tygodnia w temperaturze 4°C.
Other Notes
Jedna jednostka odpowiada 0,6 µg penicyliny G.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Penicylina G, sól potasowa
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?