Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 276,00 zł |
2.5 g | Sprawdź dostępność w koszyku | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
276,00 zł
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 7146
form
lyophilized
specific activity
≥2000 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
solubility
10 mM HCl: 0.5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Catalyzes the hydrolysis of aminoacyl-proline to an amino acid and proline. Inhibitors include aliphatic alcohols, pepstatin A, and pH 6.0. | description powder, ≥400 units/mg protein | description Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥3200 units/mg protein | description powder, slightly beige, ≥500 U/mg |
| specific activity ≥2000 units/mg protein | specific activity ≥400 units/mg protein | specific activity ≥3200 units/mg protein | specific activity ≥500 U/mg |
| form lyophilized | form powder | form lyophilized powder | form powder |
| solubility 10 mM HCl: 0.5 mg/mL | solubility 10 mM HCl: soluble 1.0 mg/mL, clear to faintly turbid, colorless | solubility - | solubility - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated, OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9001-75-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?