Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 367,00 zł |
Informacje o tej pozycji
367,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
o-Phenanthroline, A metal chelating agent that prevents the induction of chromosomal aberrations in streptozotocin-treated cells.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 7214
assay
≥99% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to cream
solubility
DMSO: 100 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL, water: 3 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
n1c2c3ncccc3ccc2ccc1.O
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
InChI key
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Metalloprotease inhibitor
Packaging
Other Notes
Bolzan, A.D., et al. 2000. Mutat. Res.447, 221.
Wang, Y., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 33043.
Harayama, T., et al. 1999. Jpn. J. Can. Res.90, 942.
Krane, S.M., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 28509.
Uhm, J.H., et al. 1996. Clin. Exp. Metastasis14, 421.
Legal Information
Disclaimer
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?