Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Przewidywany termin wysyłki06 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 693,00 zł |
Informacje o tej pozycji
693,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 października 2026Szczegóły
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 7326
assay
≥97% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
acetone: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1c(c(cc(c1)O)O)C(=O)CCc2ccc(cc2)O
InChI
1S/C15H14O5/c16-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(18)15-13(19)7-11(17)8-14(15)20/h1-2,4-5,7-8,16-17,19-20H,3,6H2
InChI key
VGEREEWJJVICBM-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
Koh, D.S., et al. 1994. Neurosci. Lett. 165, 167.
Morreale de Escobar, G., et al. 1994. Endocrinology 134, 2410.
Prevarskaya, N., et al. 1994. Mol. Cell. Neurosci.5, 699.
Kitanaka, J., et al. 1993. J. Neurochem.60, 704.
Wang, X., et al. 1993. Biochem. J.290, 249.
Benga, G., et al. 1992. Eur. J. Cell Biol.59, 219.
Jordan, M.L., and Wright, J. 1991. J. Surg. Res.50, 569.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description A cell-permeable inhibtor of protein kinase C (IC50 = 20-50 µM). | description phyproof® Reference Substance | description ≥99% | description ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥98% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Floretyna
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?