Przejdź do
528240
Platelet Membrane Glycoproteins, IIbIIIa, Human Platelets
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Native, platelet membrane glycoprotein IIbIIIaA from human platelets. A platelet integrin that binds to fibrinogen via the recognition sequence Arg-Gly-Asp-Ser. Acts as a receptor for such adhesive ligands as fibrinogen, fibronectin and von Willebrand factor during platelet stimulation. Glycoproteins IIb and IIIa constitute the fibrinogen receptor and are required for platelet aggregation. Glycoprotein IIb consists of two disulfide-linked subunits, GPIIbα and GPIIbβ, whereas GPIIIa has only one polypeptide chain.
Packaging
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Physical form
In 100 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, 1 mM CaCl2, 50% glycerol, ≤0.1% sodium azide, pH 7.4.
Preparation Note
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C). Avoid freeze/thaw cycles.
Prepared from serum that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Other Notes
Schwarz M., et al. 2004. J. Pharmacol. Exp. Therap.308, 1002.
Wippler, J., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 8754.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
ED ENV 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)