Przejdź do
5.33003
Ammonia solution 25%
for LC-MS LiChropur™
Synonim(y):
Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide solution, Ammonia water, Ammonia aqueous, Ammonia water
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
472,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
35.05
UNSPSC Code:
12142110
Beilstein/REAXYS Number:
3587154
MDL number:
472,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
483 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
expl. lim.
27 %
technique(s)
HPLC: suitable
bp
37.7 °C/1013 hPa
mp
-57.5 °C
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Discover LiChropur™ reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonia solution 25%
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Respiratory system
Co się dzieje?
WGK 2
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)