Przejdź do
539211
Inhibitor metylotransferazy białkowej, AMI-5
The Protein Methyltransferase Inhibitor, AMI-5, also referenced under CAS 17372-87-1, controls the biological activity of Protein Methyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-okso-6-oksoksanten-9-ylo)benzoesan disodu, trihydrat, A(K)MI-5, inhibitor PRMT III
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H6Br4Na2O5 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
854.00
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.54
MDL number:
Assay:
≥90%
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Quality Segment
assay
≥90%
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
red-brown
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Brc1c2[o][c]3[c](c(c2cc([c]1=O)Br)c4c(cccc4)C(=O)[O-])=CC(=C(C=3Br)[O-])Br
InChI
1S/C20H8Br4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
InChI key
SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
General description
Związek ksantenu, który hamuje aktywność metylotransferaz argininowych (PRMT) Hmt1p, PRMT1/3/4/6 (IC50 przeciwko drożdżowej Hmt1p i ludzkiej PRMT1 = 0,78 i 1,41 µM, odpowiednio), a także metylotransferaz lizyny histonowej (HMTases) SET7 i DOT1 w sposób konkurencyjny wobec AdoMet/SAM- (S-adenozylometioniny). Chociaż inhibitory kompetycyjne SAM generalnie wykazują szeroką aktywność i są nieselektywne wobec większości enzymów wykorzystujących SAM, wiadomo, że AMI-5 jest nieaktywny wobec co najmniej dwóch HMTaz (Suv39H1 i Suv39H2).
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Cheng, D., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 23892.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
376.9 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
191.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)