Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 924,00 zł |
Informacje o tej pozycji
924,00 zł
Nazwa produktu
Rotenone, A mitochondrial toxin and a potent, reversible, and competitive inhibitor of complex I (NADH-CoQ reductase) of the respiratory chain.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14 8271
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to off-white
solubility
ethanol: 5 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL, chloroform: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O1[C@H]2[C@H](c5c(cc(c(c5)OC)OC)OC2)C(=O)c3c1c4c(cc3)O[C@H](C4)C(=C)C
InChI
1S/C23H22O6/c1-11(2)16-8-14-15(28-16)6-5-12-22(24)21-13-7-18(25-3)19(26-4)9-17(13)27-10-20(21)29-23(12)14/h5-7,9,16,20-21H,1,8,10H2,2-4H3/t16-,20-,21+/m1/s1
InChI key
JUVIOZPCNVVQFO-HBGVWJBISA-N
General description
Biochem/physiol Actions
NADH-CoQ reductase
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Higgins, D.S., Jr. and Greenamyre, J.T. 1996. J. Neurosci. 16, 3807.
Cunningham, M.L., et al. 1995. Cancer Lett. 95, 93.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description A mitochondrial toxin and a potent, reversible, and competitive inhibitor of complex I (NADH-CoQ reductase) of the respiratory chain. | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description phyproof® Reference Substance | description ≥95% |
| form solid | form - | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95% |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility chloroform: 50 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rotenone
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?