Przejdź do
5650
L-Seryna
Synonim(y):
Ser
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
511,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.09
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160406
511,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
RTECS - VT8100000
Merck USA index - 14, 8460
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 5 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤15 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+H3]C(CO)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S0450000S450054763
L-Seryna
Millipore
5650
L-Seryna
Serine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S0450000
Serine
L-Serine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
54763
L-Serine
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
form
solid
form
-
form
powder
form
-
assay
≥99% (titration)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
cation traces
heavy metals: ≤15 ppm
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Seryna
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)