Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 912,00 zł |
Informacje o tej pozycji
912,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
SHIP1 Inhibitor, 3AC, The SHIP1 Inhibitor, 3AC controls the biological activity of SHIP1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Quality Segment
assay
≥98% (1H-NMR)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
ethanol: 100 mg/mL, DMSO: insoluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description The SHIP1 Inhibitor, 3AC controls the biological activity of SHIP1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications. | description from rabbit, purified by affinity chromatography | description - | description clone SHIP-02 |
| assay ≥98% (1H-NMR) | assay - | assay - | assay - |
| form solid | form - | form liquid | form buffered aqueous solution |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?