Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 244,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.44
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
reaction suitability
reagent type: inorganic catalyst
packaging
pkg of 10 tablets
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
mp
801 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Each tablet yields 1 L of 0.9% sodium chloride. | description 0.85% | description 5 M | description 5 M in H2O, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 801 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| packaging pkg of 10 tablets | packaging - | packaging - | packaging - |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?