Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Przewidywany termin wysyłki23 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.32
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.23
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
1210,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
DMF: 10 mg/mL, acetonitrile: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N3(C(=O)CCC3=O)OC(=O)C1CCC(CC1)CN2C(=O)C=CC2=O
InChI
1S/C16H18N2O6/c19-12-5-6-13(20)17(12)9-10-1-3-11(4-2-10)16(23)24-18-14(21)7-8-15(18)22/h5-6,10-11H,1-4,7-9H2
InChI key
JJAHTWIKCUJRDK-UHFFFAOYSA-N
General description
Heterobifunctional reagent useful for enzyme labeling of antibodies and antibody fragments. Cross-links both a sulfhydryl group and a free amine group. Useful for sequential conjugation to minimize polymerization.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Caruelle, D., et al. 1988. Anal. Biochem.173, 328.
Nashat, A.H., et al. 1998. Biotechnol. Bioeng.60, 137.
Nashat, A.H., et al. 1998. Biotechnol. Bioeng.60, 137.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description - | description ≥98%, powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% |
| solubility DMF: 10 mg/mL, acetonitrile: soluble | solubility DMF: soluble, chloroform: 50 mg/mL |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form solid | form powder |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?