Przejdź do
586005
Thapsigargin
≥97% (TLC), solid, endoplasmic reticular Ca2+-ATPase inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
Thapsigargin - CAS 67526-95-8 - Calbiochem
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki08 stycznia 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
490,00 zł
1 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
574,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H50O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
650.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
490,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 stycznia 2027Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tapsigargina - CAS 67526-95-8 - Calbiochem, Thapsigargin, CAS 67526-95-8, is a cell-permeable, tumor-promoting sesquiterpene lactone that releases calcium by non-competitvley inhibiting endoplasmic reticular Ca2+-ATPase (IC50 = 4-13 nM).
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
colorless
solubility
DMSO: >1 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@@H]2[C@]([C@H](C[C@@]([C@H]3[C@@H]([C@H](C(=C32)C)OC(=O)\C(=C/C)\C)OC(=O)CCCCCCC)(OC(=O)C)C)OC(=O)CCC)([C@@](C1=O)(O)C)O
InChI
1S/C34H50O12/c1-9-12-13-14-15-17-24(37)43-28-26-25(20(5)27(28)44-30(38)19(4)11-3)29-34(41,33(8,40)31(39)45-29)22(42-23(36)16-10-2)18-32(26,7)46-21(6)35/h11,22,26-29,40-41H,9-10,12-18H2,1-8H3/b19-11-/t22-,26+,27-,28-,29-,32-,33+,34+/m0/s1
InChI key
IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, promujący nowotwory lakton seskwiterpenowy, który uwalnia Ca2+ poprzez hamowanie endoplazmatycznej siateczkowej Ca2+-ATPazy(IC50 = 4-13 nM). Nie zwiększa fosforanów inozytolu i nie ma znaczącego wpływu na kinazę białkową C. Zwiększa zależny od Ca2+ napływ Na+ w ludzkich płytkach krwi w sposób zależny od dawki. Indukuje apoptozę w szczurzych tymocytach i ludzkich komórkach wątrobiaka. Wykazano, że indukuje apoptozę w komórkach mięsaka prążkowanokomórkowego pęcherzyków płucnych poprzez zwiększenie fosforylacji PAX3-FOXO1 stymulowanej przez Akt i promowanie jego proteasomalnej degradacji.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 4-13 nM przeciwko endoplazmatycznej siateczkowej Ca2+-ATPazie
Główny cel
endoplazmatyczna siateczkowa ATPaza Ca2+
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez 2-3 miesiące w temperaturze -20°C.
Other Notes
Jothi, M., et al. 2013. Mol. Cancer Ther. In press.
Won, J.G. and Orth, D.N. 1995. Endocrinology 136, 5399.
Tepel, M., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta1220, 248.
Begum, N., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 3352.
Low, A.M., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol.230, 53.
Tsukamoto, A. and Karneko, Y. 1993. Cell. Biol. Int.17, 969.
Wong, W.L., et al. 1993. Biochem. J.289, 71.
Glennon, M.C., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 25568.
Xu, Y., et al. 1992. J. Neurochem.59, 2224.
Mason, M.J., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 20856.
Thastrup, O., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA87, 2466.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
586006T9033SML1845
description
Thapsigargin, CAS 67526-95-8, is a cell-permeable, tumor-promoting sesquiterpene lactone that releases calcium by non-competitvley inhibiting endoplasmic reticular Ca2+-ATPase (IC50 = 4-13 nM).
description
InSolution, ≥97%, tumor-promoting sesquiterpene lactone
description
≥98% (HPLC), solid film
description
≥98% (HPLC), 10 mM in DMSO
form
solid
form
liquid
form
solid film
form
DMSO solution
assay
≥97% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light, OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)