Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 655,00 zł |
Informacje o tej pozycji
655,00 zł
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
water: 5 mg/mL
fluorescence
λex ~385 nm (free), λex ~437 nm, λem ~445 nm (free), λem ~485 nm
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
S1c2c(ccc(c2)C)N(C1=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3)C.[Cl-]
InChI
1S/C17H19N2S.ClH/c1-12-5-10-15-16(11-12)20-17(19(15)4)13-6-8-14(9-7-13)18(2)3;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
General description
Biochem/physiol Actions
Exhibits enhanced fluorescence upon binding to amyloid fibrils
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Naiki, H. and Nakakuki, K. 1996. Lab. Invest.74, 374.
LeVine, H. 1993. Protein Sci.2, 404.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description A cell-permeable benzothiazole dye that exhibits enhanced fluorescence upon binding to amyloid fibrils. | description used as stain for amyloid |
| color yellow | color - |
| fluorescence λem ~445 nm (free), λem ~485 nm, λex ~385 nm (free), λex ~437 nm | fluorescence - |
| solubility water: 5 mg/mL | solubility methanol: 1 mg/mL |
| form solid | form powder |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thioflavin T
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?