Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.46
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Form:
liquid
Grade:
anhydrous
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Kwas nadchlorowy, 0.1 mol/l in anhydrous acetic acid for titrations in non-aqueous media
Quality Segment
grade
anhydrous
form
liquid
pH
(ca.0.1 at 20 °C)
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Application
- Nanoporowate złoto o mikroporowatej strukturze: Kwas nadchlorowy jest stosowany w procesie elektrochemicznego usuwania stopu w celu utworzenia nanoporowatych struktur złota, które są istotne dla ich zastosowań w katalizie i technologii czujników (Li et al., 2024).
- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconą fazą wskazująca na stabilność: Metoda ta wykorzystuje kwas nadchlorowy do analizy związków farmaceutycznych, oferując zwiększoną stabilność i niezawodność przy opracowywaniu leków i kontroli bezpieczeństwa (Chintala, 2024).
- Opracowanie innowacyjnej metodologii oznaczania 6-tioguaniny: Wykorzystując kwas nadchlorowy, ta technika oparta na HPLC-PDA pozwala na precyzyjną diagnostykę medyczną, ułatwiając lepsze zarządzanie chorobami poprzez dokładne monitorowanie leków (Noga i in., 2023).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas nadchlorowy
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?