Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
UNSPSC Code:
12191601
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsuitability
suitable for chromatography
Quality Segment
SMILES string
OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Propanol (alkohol n-propylowy) to krótkołańcuchowy alkohol stosowany jako rozpuszczalnik ekstrakcyjny w wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) lub chromatografii gazowej (GC). Może być stosowany jako rozpuszczalnik fazy ruchomej lub jako rozpuszczalnik do przygotowania próbki, rozcieńczania lub ekstrakcji w analizach chromatograficznych. Jest to również wysoce łatwopalna, bezbarwna ciecz, stosowana jako rozpuszczalnik do farb drukarskich i jako półprodukt chemiczny.
Application
1-Propanol może być stosowany jako składnik fazy ruchomej w:
- SDS-mediated chromatographic system to analyze the chromatographic behavior of β-blockers in a reversed-phase liquid chromatographic (RPLC) column.
- Separacja tauryny podczas wykrywania zafałszowań w jadalnym gnieździe ptasim.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Propanol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?