Przejdź do
6502
Trypsyna, trzustka bydlęca
Synonim(y):
Trypsin, Bovine Pancreas
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2.5 ea
Przewidywany termin wysyłki24 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
345,00 zł
25 ea
Przewidywany termin wysyłki24 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Numer WE:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
345,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
RTECS - YN5075000
Merck USA index - 14, 9795
Quality Segment
form
solid
specific activity
≥2,500 USP units/mg dry wt
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
HCl: 1 mM, neutral buffer: soluble, water: soluble
foreign activity
Chymotrypsin ≤50 NF units/mg dry wt.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Natywna trypsyna z trzustki bydlęcej. Proteaza serynowa, która specyficznie hydrolizuje amidy, peptydy i białka po stronie C-końca reszt argininy i lizyny. Inhibitory obejmują aprotyninę, DFP i sojowy inhibitor trypsyny. Ma optymalne pH 8,5-8,8.
Uwaga: 1 jednostka NF = 1 jednostka USP = 3 SU w 30°C, pH 7,6; 1 jednostka TAME = 19,2 jednostek USP = 57,5 jednostek BAEE; 1 MU = 1 000 000 jednostek.
Physical form
Bez soli
Preparation Note
Po rekonstytucji w HCl, podzielić i zamrozić (-20°C) do długotrwałego przechowywania lub przechowywać w lodówce (4°C) do krótkotrwałego przechowywania. Rozcieńczyć w buforach wodnych (o neutralnym pH) tuż przed użyciem. Po odtworzeniu w H₂O lub buforze, użyć natychmiast lub podzielić i zamrozić (-70°C), aby zminimalizować autolizę. Roztwory podstawowe HCl zachowują stabilność do 1 tygodnia w temperaturze 4°C lub do 1 miesiąca w temperaturze -20°C. Roztwory podstawowe H₂O lub buforu są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -70°C.
Other Notes
Bergmeyer, H.U. 1983. Methods of Enzymatic Analysis,3rd ed. Vol. 3, 17.
Kostka, V., and Carpenter, F.H. 1964. J. Biol. Chem.239, 1799.
Hummel, B.C.W. 1955. Can. J. Biochem. Physiol.37, 1393.
Jedna jednostka USP jest zdefiniowana jako ilość enzymu, która strawi BAEE i spowoduje wzrost absorbancji o 0,003 jednostki przy 253 nm na minutę w temperaturze 25°C, pH 7,6.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T8003650275T1005
description
-
description
Type I, ~10,000 BAEE units/mg protein
description
-
description
Type XI, lyophilized powder, ≥6,000 BAEE units/mg protein
form
solid
form
solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized powder
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
storage condition
desiccated, OK to freeze
storage condition
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-07-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)