Przejdź do
654085
TTNPB
A synthetic stilbene analog of retinoic acid that acts as a potent retinoic acid receptor (RAR) agonist (EC50 = 21 nM, 4.0 nM, and 2.4 nM for RARα, RARβ, and RARγ, respectively).
Synonim(y):
TTNPB, 4-[(E)-2-(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-1-propenyl]benzoic Acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Przewidywany termin wysyłki10 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1470,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)\C=C(/C)\c2cc3c(cc2)C(CCC3(C)C)(C)C
InChI
1S/C24H28O2/c1-16(14-17-6-8-18(9-7-17)22(25)26)19-10-11-20-21(15-19)24(4,5)13-12-23(20,2)3/h6-11,14-15H,12-13H2,1-5H3,(H,25,26)/b16-14+
InChI key
FOIVPCKZDPCJJY-JQIJEIRASA-N
General description
A synthetic stilbene analog of retinoic acid which acts as a potent retinoic acid receptor (RAR) agonist (EC50 = 21 nM, 4.0 nM, and 2.4 nM for RARα, RARβ and RARγ, respectively).
Other Notes
Standeven, A.M., et al. 1996. Toxicol. Appl. Pharmacol. 138, 169.
Beard, R.L., et al. 1995. J.Med. Chem. 38, 2820.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T3757T3955
TNP ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T3955
TNP
description
A synthetic stilbene analog of retinoic acid that acts as a potent retinoic acid receptor (RAR) agonist (EC50 = 21 nM, 4.0 nM, and 2.4 nM for RARα, RARβ, and RARγ, respectively).
description
-
description
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
ethanol: soluble 10 mM, DMSO: soluble 25 mM, chloroform/methanol: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TTNPB
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)