Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 kU | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 348,00 zł |
Informacje o tej pozycji
348,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
biological source
Canavalia ensiformis
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 9870
form
lyophilized solid
specific activity
>150 units/mg material (Nesslers)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
0.05 M Tris-HCl/0.001 M EDTA, pH 8.0: 5 mg/mL
cation traces
NH4+: ≤4 μmol/U (μmol/U enzyme)
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Native urease from Canavalia ensiformis. Catalyzes hydrolysis of urea to carbon dioxide and ammonia. Useful in the determination of urea in body fluids. Note: 1 KU = 1000 units. | description powder, white, ~8 U/mg | description Type III, powder, 15,000-50,000 units/g solid | description Type C-3, powder, ≥600,000 units/g solid |
| biological source Canavalia ensiformis | biological source Canavalia ensiformis | biological source Canavalia ensiformis | biological source Canavalia ensiformis |
| specific activity >150 units/mg material (Nesslers) | specific activity ~8 U/mg | specific activity 15,000-50,000 units/g solid | specific activity ≥600,000 units/g solid |
| form lyophilized solid | form powder | form powder | form powder |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?