Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1700,00 zł
description
RTECS - GG3750000
Merck USA index - 14, 10014
Quality Segment
assay
≥95% dry basis (UV)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
red-purple
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Co+3].[P](=O)([O-])(O[C@@H]6[C@H](O[C@@H]([C@@H]6O)[n]7c8c(nc7)cc(c(c8)C)C)CO)O[C@@H](CNC(=O)CC[C@@]1([C@H]([C@H]2N=C1C(=C3N=C(C([C@@H]3CCC(=O)N)(C)C)C=C4N=C([C@]([C@@H]4CCC(=O)N)(CC(=O)N)C)C(=C5[N-][C@@]2([C@]([C@@H]5CCC(=O)N)(CC(=O)N)C)C)C)C)CC(=O)N)C)
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;-1;+3/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
InChI key
FDJOLVPMNUYSCM-WZHZPDAFSA-L
General description
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description analytical standard | description ≥98% | description BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥98% |
| assay ≥95% dry basis (UV) | assay ≥95% | assay ≥98% | assay ≥98% |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| solubility water: 10 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility water: soluble 50 mg/mL, dark red |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| color red-purple | color dark red to brown-red | color red to brown | color red to brown |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?