Przejdź do
V6629
Vitamin B12
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥98%
Synonim(y):
α-(5,6-Dimethylbenzimidazolyl)cyanocobamide, CN-Cbl, Cyanocob(III)alamin, Cyanocobalamin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
438,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
571,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C63H88CoN14O14P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1355.37
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058004
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.75
EC Number:
200-680-0
Beilstein/REAXYS Number:
4122889
438,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic ((organic))
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
powder
mol wt
Mw 1355.37 g/mol
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
color
red to brown
pH
6
solubility
water: soluble 50 mg/mL, dark red
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C/C(C1=N[C@]([C@]([C@H](CC(N)=O)[C@@]/2(C)CCC(NC[C@@H](OP([O-])(O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](N4C=[N]5C6=C4C=C(C)C(C)=C6)O[C@@H]3CO)=O)C)=O)([H])N([Co+]5C#N)C2=C(C)/C([C@@H](CCC(N)=O)C/7(C)C)=NC7=C/8)(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]1CCC(N)=O)=C9N=C8[C@@H](CCC(N)=O)[C@
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57?,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
InChI key
RMRCNWBMXRMIRW-QJRSUKKJSA-L
General description
Cyanocobalamin (B12) is a water soluble vitamin, commonly called as cobalamins. Dairy products, meat and eggs are the major sources of this vitamin.
Application
Vitamin B12 has been used:
  • as a component of Erdschreiber′s medium
  • as a supplement of Dulbecco′s modified Eagle′s medium used for the isolation of ventricular myocytes from neonatal and adult rats
  • orally administered to male quails to study its role in reducing the negative effects of sodium selenite intoxication, in vivo
  • as a supplement in DMEM/ medium 199 (M199) medium for differentiation of human myoblasts.
Biochem/physiol Actions
Vitamin B12 is metabolized to its active form, methylcobalamin. Hindered vitamin B12 uptake is observed in pernicious anemia. Vitamin B12 is essential for erythroblast development. Pregnancy reduces the levels of vitamin B12. Aging reduces vitamin B12 absorption. It works as a coenzyme in fat, carbohydrate and protein metabolism. It is required for growth, genetic stability and survival of cells in vitro. Functions to support one-carbon metabolism. Present in many classical and serum-free formulations.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V2876BP466C3607
Cyanocobalamin British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
BP466
Cyanocobalamin
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥98%
description
≥98%
description
British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
description
meets USP testing specifications
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | plant: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
biological source
synthetic ((organic))
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
-
assay
96.0-102.0% dry basis
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vitamin B12
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)