Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 1200,00 zł |
5 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 3960,00 zł |
10 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 5570,00 zł |
100 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 10 070,00 zł |
200 mg | Przewidywany termin wysyłki30 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 22 770,00 zł |
50 mg | Przewidywany termin wysyłki09 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 27 870,00 zł |
Przewidywany termin wysyłki15 stycznia 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 84 070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1200,00 zł
Nazwa produktu
Y-27632-CAS 331752-47-7-Calbiochem, Y-27632A, CAS 331752-47-7, is a cell-permeable, reversible, inhibitor of Rho kinases (Ki = 140 nM for p160ROCK). Enhances survival & cloning efficiency of ESC without affecting their pluripotency.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
water: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](C1CCC(CC1)C(=O)Nc2ccncc2)C
InChI
1S/C14H21N3O/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14(18)17-13-6-8-16-9-7-13/h6-12H,2-5,15H2,1H3,(H,16,17,18)/t10-,11?,12?/m1/s1
InChI key
IYOZTVGMEWJPKR-VOMCLLRMSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
p160 Rho-associated protein kinases (ROCK)
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Watanabe, K., et al. 2007. Nature Biotech.25, 681.
Chitaley, K., et al. 2001. Nat. Med.7, 119.
Davies, S.P., et al. 2000. Biochem. J. 351, 95.
Narumiya, S., et al. 2000. Methods Enzymol.325, 273.
Hirose, M., et al. 1998. J. Cell Biol.141, 1625.
Maekawa, M., et al. 1999. Science285, 895.
Uehata, M., et al. 1997. Nature389, 990.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Y-27632A, CAS 331752-47-7, is a cell-permeable, reversible, inhibitor of Rho kinases (Ki = 140 nM for p160ROCK). Enhances survival & cloning efficiency of ESC without affecting their pluripotency. | description InSolution, ≥95%, reversible, inhibitor of Rho kinases | description ≥99% (HPLC) | description InSolution, ≥95%, 10 mM, reversible and selective inhibitor of Rho-associated protein kinases |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form liquid | form powder | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −70°C |
| solubility water: 100 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?