Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 reactions | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106617
3850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
Packaging
Plastikowa ampułka
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Novagen′s pET-32 Ek/LIC vector is designed for cloning and high-level expression of target proteins fused with the 109aa Trx-Tag thioredoxin protein and His-Tag and S-Tag thioredoxin protein | description pET-46 Ek/LIC Vector is a LIC-compatible derivative of pET-45b(+) containing a strong T7lac promoter and an amino-terminal His•Tag coding sequence immediately followed by an Ek/LIC cloning site. | description Novagen′s pET-41 series is designed for cloning and high-level expression of peptide sequences fused with the 220 aa GST-Tag protein. |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?