Przejdź do
71071
Zestaw wektorów pET-41 Ek/LIC - Novagen
Novagen′s pET-41 series is designed for cloning and high-level expression of peptide sequences fused with the 220 aa GST-Tag protein.
Synonim(y):
Seria pET-41, Wektor pET-41 Ek/LIC, Zestawy do klonowania Ek/LIC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 reactions
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3730,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106610
eCl@ss:
32160703
3730,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Kierunkowe klonowanie PCR do najbardziej wydajnych wektorów ekspresyjnych E. coli
Seria pET-41 jest przeznaczona do klonowania i ekspresji na wysokim poziomie sekwencji peptydowych połączonych z białkiem GST-Tag o masie 220 aa. Sekwencja zakodowana w wektorze może być całkowicie usunięta poprzez rozszczepienie białka fuzyjnego GST enterokinazą. Należy zauważyć, że sekwencja jest numerowana zgodnie z konwencją pBR322, więc region ekspresji T7 jest odwrócony na mapie wektora (TB317). Pochodzenie f1 jest zorientowane tak, że infekcja fagiem pomocniczym wytworzy wiriony zawierające jednoniciowy DNA, który odpowiada nici kodującej.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Komercyjne wykorzystanie niniejszego Produktu wymaga uzyskania licencji komercyjnej od EMD Millipore Corporation. Użycie komercyjne obejmuje między innymi (1) użycie Produktu lub jego składników w produkcji; (2) użycie Produktu lub jego składników w celu świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych innym osobom w zamian za wynagrodzenie; (3) użycie Produktu lub jego składników (lub ich pochodnych) do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu lub jego składników, niezależnie od tego, czy taki Produkt lub jego składniki są odsprzedawane do użytku w badaniach. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z niniejszego Produktu nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich.
Niniejszy produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Clickhere for Enduser Declaration (EUD) Form.
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
690766907771335
description
Novagen′s pET-41 series is designed for cloning and high-level expression of peptide sequences fused with the 220 aa GST-Tag protein.
description
Novagen′s pET-32 Ek/LIC vector is designed for cloning and high-level expression of target proteins fused with the 109aa Trx-Tag thioredoxin protein and His-Tag and S-Tag thioredoxin protein
description
-
description
pET-46 Ek/LIC Vector is a LIC-compatible derivative of pET-45b(+) containing a strong T7lac promoter and an amino-terminal His•Tag coding sequence immediately followed by an Ek/LIC cloning site.
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
-
storage temp.
−70°C
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
-
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
dry ice
storage condition
OK to freeze
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)