Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
40 reactions | Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106602
1200,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
−20°C
General description
Wektor pT7Blue™-2 T został zaprojektowany do uproszczonego klonowania produktów PCR. Wiele termostabilnych polimeraz DNA, takich jak polimeraza Taq DNA, pozostawia pojedyncze nawisy 3′ nukleotydów A na swoich produktach reakcji. Cząsteczki te mogą być ligowane bezpośrednio do wektora zawierającego kompatybilne zwisy pojedynczych nukleotydów T. Wektor pT7Blue™-2 został specjalnie skonstruowany do tego zastosowania i został przygotowany do klonowania T poprzez trawienie EcoRV, a następnie dodanie pojedynczych reszt 3′ dT na każdym końcu. Wektor T jest dostarczany gotowy do ligacji z DNA amplifikowanym dowolną polimerazą DNA, która pozostawia pojedyncze zwisy 3′ dA. Docelowe inserty posiadające inne typy końców, takie jak produkty reakcji polimerazy korekcyjnej lub fragmenty restrykcyjne, można łatwo przygotować do klonowania T za pomocą zestawu Single dA<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Tailing Kit.
Wektor pT7Blue™-2 jest wszechstronnym plazmidem zawierającym 43-bp Xenopus β-globin 5′-UTR w celu zwiększenia translacji w lizatach króliczych retikulocytów i oocytach żaby. Wstawki sklonowane w ramce z sekwencją kodującą peptyd α lacZ mogą być również wyrażane w E. coli z promotora lac. Wektor posiada wiele dodatkowych cech, które czynią go doskonałym wyborem do różnych zastosowań.
Wektor pT7Blue™-2 jest wszechstronnym plazmidem zawierającym 43-bp Xenopus β-globin 5′-UTR w celu zwiększenia translacji w lizatach króliczych retikulocytów i oocytach żaby. Wstawki sklonowane w ramce z sekwencją kodującą peptyd α lacZ mogą być również wyrażane w E. coli z promotora lac. Wektor posiada wiele dodatkowych cech, które czynią go doskonałym wyborem do różnych zastosowań.
Other Notes
- 2 g pT7Blue™-2 T-Vector, 50 ng/l
- 10 l Positive Control T-Vector Insert, 2.5 ng/l
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PT7BLUE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description designed for simplified cloning of PCR products | description - | description - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?