Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
eCl@ss:
32160703
1610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
−20°C
General description
pT7Blue™ zawiera szkielet pUC19 (w tym pochodzenie replikacji o wysokiej liczbie kopii i sekwencje lac ), promotor T7, pochodzenie replikacji f1 i zmodyfikowany region wielokrotnego klonowania. Region wielokrotnego klonowania zawiera miejsce EcoRV używane do klonowania T otoczone miejscem Nde I, co pozwala na wygodne subklonowanie wstawek do miejsca Nde I wielu wektorów pET.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PT7BLUE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition - | storage condition OK to freeze | storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?