Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32040201
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Produkt 69672 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Biotinylated Thrombin has covalently attached biotin for easy removal of the enzyme from cleavage reactions using immobilized streptavidin. This preparation is tested for activity using the same assay as for unmodified thrombin, and for greater than 99% binding to Streptavidin Agarose (Cat. No. 69203-3).
Other Notes
- 50 UBiotinylated Thrombin
- 1 ml10X Thrombin Cleavage Buffer
- 2 ml1X Thrombin Dilution/Storage Buffer
- 10 μgCleavage Control Protein
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Cytiva 27-0846-01 | description Novagen® | description Novagen® |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Cytiva 27-0846-01 | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
| Quality Level 100, 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?