Przejdź do
69742-M
pET-21c(+) DNA - Novagen
Novagen′s pET-21a-d(+) vectors carry an N-terminal T7-Tag sequence plus an optional C-terminal His-Tag sequence.
Synonim(y):
Wektor DNA pET-21c(+), Wektory pET-21a-d(+)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
eCl@ss:
32070102
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice, wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Wektory pET-21a-d(+) zawierają N-końcową sekwencję T7-Tag oraz opcjonalną C-końcową sekwencję His-Tag®. Wektory te różnią się od pET-24a-d(+) tylko selektywnym markerem (odporność na ampicylinę i kanamycynę). Należy zauważyć, że sekwencja jest numerowana zgodnie z konwencją pBR322, więc region ekspresji T7 jest odwrócony na mapie wektora (TB036). Pochodzenie f1 jest zorientowane tak, że infekcja fagiem pomocniczym wytworzy wiriony zawierające jednoniciowy DNA, który odpowiada nici kodującej.
Wektory pET są dostarczane w postaci oczyszczonego plazmidowego DNA (10 µg). Każde zamówienie pET DNA obejmuje również szczep kontrolny indukcji (dostarczany jako zapas glicerolu). W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem technicznym.
Legal Information
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Ten produkt jest sprzedawany wyłącznie do wewnętrznego użytku badawczego. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie tego produktu, jego składników i/lub jego pochodnych (w tym, ale nie wyłącznie, białek wyprodukowanych przy użyciu produktu lub jego składników) (zwanych dalej łącznie "Produktem EMD") wymaga podpisania pisemnej umowy komercyjnego wykorzystania z EMD Millipore Corporation lub jej następcą prawnym. Użytkowanie komercyjne obejmuje między innymi: (1) wykorzystanie Produktu EMD do wytwarzania produktów przeznaczonych do sprzedaży osobom trzecim; (2) wykorzystanie Produktu EMD do świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych osobom trzecim w zamian za wynagrodzenie; (3) wykorzystanie Produktu EMD do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu EMD, niezależnie od tego, czy taki Produkt EMD jest odsprzedawany do celów badawczych. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z Produktu EMD nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich. Wszelkie pytania dotyczące ograniczeń użytkowania należy kierować na adres: licensing@milliporesigma.com.
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Clickhere for Enduser Declaration (EUD) Form.
Toksyczność: Standardowa obsługa
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
697436974069911M
description
Novagen′s pET-21a-d(+) vectors carry an N-terminal T7-Tag sequence plus an optional C-terminal His-Tag sequence.
description
Novagen′s pET-21a-d(+) vectors carry an N-terminal T7-Tag sequence plus an optional C-terminal His-Tag sequence.
description
Novagen′s pET-21a-d(+) vectors carry an N-terminal T7-Tag sequence plus an optional C-terminal His-Tag sequence.
description
Novagen′s pET-30a-c(+) vectors carry an N-terminal His•Tag®/thrombin/S•Tag/enterokinase configuration plus an optional C-terminal His•Tag sequence.
shipped in
dry ice, wet ice
shipped in
wet ice, dry ice
shipped in
-
shipped in
wet ice, dry ice
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
molecular cloning: suitable
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
-
storage temp.
−70°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)