Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice, wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Wektory pET są dostarczane w postaci oczyszczonego plazmidowego DNA (10 µg). Każde zamówienie pET DNA obejmuje również szczep kontrolny indukcji (dostarczany jako zapas glicerolu). W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem technicznym.
Legal Information
Disclaimer
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby pobrać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Novagen′s pET-23a-d(+) vectors carry an N-terminal T7-Tag sequence plus an optional C-terminal His-Tag sequence. | description Novagen′s pET-23a-d(+) vectors carry an N-terminal T7-Tag sequence plus an optional C-terminal His-Tag sequence. | description Novagen′s pET-24a-d(+) vectors carry an N-terminal T7-Tag sequence plus an optional C-terminal His-Tag sequence. | description - |
| technique(s) molecular cloning: suitable | technique(s) molecular cloning: suitable | technique(s) molecular cloning: suitable | technique(s) molecular cloning: suitable |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in wet ice, dry ice | shipped in dry ice, wet ice | shipped in wet ice, dry ice | shipped in wet ice, dry ice |
| storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?