Przejdź do
69749-M
DNA pET-24a(+) - Novagen
Novagen′s pET-24a-d(+) vectors carry an N-terminal T7-Tag sequence plus an optional C-terminal His-Tag sequence.
Synonim(y):
Wektory DNA pET-24a(+), Wektory pET-24a-d(+)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
1480,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice, wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Wektory pET-24a-d(+) zawierają N-końcową sekwencję T7-Tag oraz opcjonalną C-końcową sekwencję His-Tag®. Wektory te różnią się od pET-21a-d(+) jedynie selektywnym markerem (oporność na kanamycynę i ampicylinę). Należy zauważyć, że sekwencja jest numerowana zgodnie z konwencją pBR322, więc region ekspresji T7 jest odwrócony na mapie wektora (TB070). Pochodzenie f1 jest zorientowane tak, że infekcja fagiem pomocniczym wytworzy wiriony zawierające jednoniciowy DNA, który odpowiada nici kodującej.
Wektory pET są dostarczane w postaci oczyszczonego plazmidowego DNA (10 µg). Każde zamówienie pET DNA obejmuje również szczep kontrolny indukcji (dostarczany jako zapas glicerolu). W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem technicznym.
Legal Information
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Ten produkt jest sprzedawany wyłącznie do wewnętrznego użytku badawczego. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie tego produktu, jego składników i/lub jego pochodnych (w tym, ale nie wyłącznie, białek wyprodukowanych przy użyciu produktu lub jego składników) (zwanych dalej łącznie "Produktem EMD") wymaga podpisania pisemnej umowy komercyjnego wykorzystania z EMD Millipore Corporation lub jej następcą prawnym. Użytkowanie komercyjne obejmuje między innymi: (1) wykorzystanie Produktu EMD do wytwarzania produktów przeznaczonych do sprzedaży osobom trzecim; (2) wykorzystanie Produktu EMD do świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych osobom trzecim w zamian za wynagrodzenie; (3) wykorzystanie Produktu EMD do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu EMD, niezależnie od tego, czy taki Produkt EMD jest odsprzedawany do celów badawczych. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z Produktu EMD nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich. Wszelkie pytania dotyczące ograniczeń użytkowania należy kierować na adres: licensing@milliporesigma.com.
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Clickhere for Enduser Declaration (EUD) Form.
Toksyczność: Standardowa obsługa
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69745M69015M69748M
description
Novagen′s pET-24a-d(+) vectors carry an N-terminal T7-Tag sequence plus an optional C-terminal His-Tag sequence.
description
Novagen′s pET-23a-d(+) vectors carry an N-terminal T7-Tag sequence plus an optional C-terminal His-Tag sequence.
description
-
description
Novagen′s pET-23a-d(+) vectors carry an N-terminal T7-Tag sequence plus an optional C-terminal His-Tag sequence.
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
molecular cloning: suitable
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
wet ice, dry ice
shipped in
wet ice, dry ice
shipped in
wet ice, dry ice
shipped in
dry ice, wet ice
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DNA pET-24a(+) - Novagen
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)