Zaoszczędź 12% od ceny katalogowej*
Użyj kodu DISCO12 w koszyku. Zaloguj się w celu sprawdzenia uprawnień. Produkty w sklepie
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1420,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice, wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Wektory pET są dostarczane w postaci oczyszczonego plazmidowego DNA (10 µg). Każde zamówienie pET DNA obejmuje również szczep kontrolny indukcji (dostarczany jako zapas glicerolu). W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem technicznym.
Legal Information
Disclaimer
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby pobrać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Novagen′s pET-21(+) is a transcription vector that lacks the ribosome binding site and ATG start codon present on the pET translation vectors. | description Novagen′s pET-49b(+) vector is designed for cloning and high-level expression of target proteins fused with the 220 aa schistosomal glutathione-S-transferase-Tag protein. | description Novagen′s pET-29a-c(+) vectors carry an N-terminal S•Tag /thrombin configuration plus an optional C-terminal His•Tag sequence. | description - |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. - | storage temp. −70°C |
| technique(s) molecular cloning: suitable | technique(s) molecular cloning: suitable | technique(s) - | technique(s) molecular cloning: suitable |
| shipped in wet ice, dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in wet ice, dry ice |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?