Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106611
2240,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Wektor pTriEx<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-4 jest unikalnie zaprojektowany, aby umożliwić szybką charakterystykę genów docelowych w wielu systemach ekspresji. Dzięki temu wektorowi pojedynczy rekombinowany plazmid może być używany do testowania ekspresji w komórkach E. coli, owadów i kręgowców. W przejściowej ekspresji u kręgowców pośredniczy natychmiastowy wczesny enhancer CMV i promotor2. Do ekspresji w komórkach owadzich, pTriEx-4 zawiera flankujące sekwencje bakulowirusa, aby umożliwić generowanie rekombinowanych bakulowirusów przy użyciu systemu BacVector<TMSYMBOL></TMSYMBOL>. W komórkach owadzich zainfekowanych bakulowirusem ekspresja jest napędzana przez bardzo późny promotor p10. Ekspresja w E. coli jest regulowana przez ściśle kontrolowany promotor T7lac. Ekspresja może być indukowana u gospodarzy takich jak NovaBlue poprzez infekcję fagiem λCE6, który konstytutywnie wyraża polimerazę RNA T7 z promotorów λpL i λlpI. Alternatywnie, rekombinowane plazmidy pTriEx można przenieść do gospodarza (DE3)pLacI, który umożliwia indukcję opartą na IPTG. Natywne białko może być wyrażane przez klonowanie do miejsca NcoIlub natywne białko może być generowane przez klonowanie do miejsc PshAIlub SmaIi rozszczepienie białka fuzyjnego odpowiednio enterokinazą lub trombiną. Wektor pTriEx-4 jest również dostępny jako zestaw do klonowania Ek/LIC.
Ten produkt jest sprzedawany wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie tego produktu, jego składników i/lub jego pochodnych (w tym między innymi białek wytworzonych przy użyciu produktu lub jego składników) (zwanych dalej łącznie "Produktem EMD") wymaga podpisania pisemnej umowy komercyjnego wykorzystania z EMD Millipore Corporation lub jej następcą prawnym. Użytkowanie komercyjne obejmuje między innymi: (1) wykorzystanie Produktu EMD do wytwarzania produktów przeznaczonych do sprzedaży osobom trzecim; (2) wykorzystanie Produktu EMD do świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych osobom trzecim w zamian za wynagrodzenie; (3) wykorzystanie Produktu EMD do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu EMD, niezależnie od tego, czy taki Produkt EMD jest odsprzedawany do celów badawczych. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z Produktu EMD nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich. Wszelkie pytania dotyczące ograniczeń użytkowania należy kierować na adres: licensing@milliporesigma.com.
Ten produkt jest sprzedawany wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie tego produktu, jego składników i/lub jego pochodnych (w tym między innymi białek wytworzonych przy użyciu produktu lub jego składników) (zwanych dalej łącznie "Produktem EMD") wymaga podpisania pisemnej umowy komercyjnego wykorzystania z EMD Millipore Corporation lub jej następcą prawnym. Użytkowanie komercyjne obejmuje między innymi: (1) wykorzystanie Produktu EMD do wytwarzania produktów przeznaczonych do sprzedaży osobom trzecim; (2) wykorzystanie Produktu EMD do świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych osobom trzecim w zamian za wynagrodzenie; (3) wykorzystanie Produktu EMD do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu EMD, niezależnie od tego, czy taki Produkt EMD jest odsprzedawany do celów badawczych. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z Produktu EMD nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich. Wszelkie pytania dotyczące ograniczeń użytkowania należy kierować na adres: licensing@milliporesigma.com.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description pETDuet-1 is designed for the coexpression of two target genes. The vector encodes two multiple cloning sites, each of which is preceded by a T7 promoter, lac operator and ribosome binding sites. |
| form liquid | form solid | form solid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?