Merck
70073-M
Zestaw wektorów pET-30 Xa/LIC - Novagen®
Novagen′s pET-30 Xa/LIC vector is designed for cloning and high-level expression of target proteins fused with the His-Tag and S-Tag coding sequences that are cleavable with Factor Xa protease.
Synonim(y):
Wektor pET-30 Xa/LIC, Zestawy do klonowania Xa/LIC
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106610
eCl@ss:
32039090
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Wektor pET-30 Xa/LIC jest wersją Xa/LIC wektora pET-30b(+). Jest przeznaczony do klonowania i ekspresji na wysokim poziomie białek docelowych połączonych z sekwencjami kodującymi His-Tag® i S-Tag, które są rozszczepialne przez proteazę czynnika Xa. Plazmid zawiera silny promotor T7lac, zoptymalizowany RBS, sekwencję kodującą miejsce rozszczepienia proteazy Xa (IleGluGlyArg↓) oraz wielokrotne miejsce klonowania, które zawiera miejsca enzymów restrykcyjnych występujące w wielu innych wektorach ekspresyjnych Novagen w celu ułatwienia transferu wstawki. Opcjonalna C-końcowa sekwencja kodująca His-Tag jest kompatybilna z oczyszczaniem, wykrywaniem i kwantyfikacją...
Legal Information
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Komercyjne wykorzystanie niniejszego Produktu wymaga uzyskania licencji komercyjnej od EMD Millipore Corporation. Użycie komercyjne obejmuje między innymi (1) użycie Produktu lub jego składników w produkcji; (2) użycie Produktu lub jego składników w celu świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych innym osobom w zamian za wynagrodzenie; (3) użycie Produktu lub jego składników (lub ich pochodnych) do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu lub jego składników, niezależnie od tego, czy taki Produkt lub jego składniki są odsprzedawane do użytku w badaniach. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z niniejszego Produktu nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich.
Niniejszy produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Clickhere for Enduser Declaration (EUD) Form.
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)