Przejdź do
70781
pET Expression System 30 - Novagen
pET vectors plus host strains with induction control
Synonim(y):
Wektory pET-30a-c(+)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3310,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
3310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
S-Tag
Quality Segment
tag
His tagged
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice, wet ice
storage temp.
−70°C
General description
pET Expression Systems i pET
pET Expression Systems i pET Expression Systems plus Competent Cells zapewniają podstawowe odczynniki potrzebne do klonowania i ekspresji genów docelowych.
Składniki: pET Expression Systems Składniki dla pET Expression Systems są podobne dla wszystkich systemów, chyba że podano inaczej w opisie konkretnego pET Expression System. pET Expression Systems zawiera:
  • 10 µg DNA wektora pET (dla każdego wskazanego plazmidu)
  • 0,2 ml bulionu glicerolowego BL21
  • ml bulionu glicerolu BL21(DE3)
  • 0,2 ml BL21(DE3)pLysS Zapas glicerolu
  • 0,2 ml Zapas glicerolu do kontroli indukcji
Składniki: Systemy Ekspresji pET plus Komórki Kompetentne
Systemy Ekspresji pET plus Komórki Kompetentne zawierają wszystkie składniki określonego Systemu Ekspresji pET, a także następujące dodatkowe składniki, chyba że w opisie określonego Systemu Ekspresji pET podano inaczej:
  • 0,2 ml Komórek Kompetentnych NovaBlue
  • 0,2 ml kompetentnych komórek BL21(DE3)
  • 0,2 ml Komórki kompetentne BL21(DE3)pLysS
  • 2 × 0,2 ml pożywki SOC
  • 10 µl plazmidu testowego
Składniki te są wystarczające do przeprowadzenia do 10 transformacji u każdego gospodarza.
Odczynniki do oczyszczania i wykrywania
Odczynniki do oczyszczania i wykrywania są dostępne osobno. Pełne opisy produktów i informacje dotyczące zamawiania znajdują się w rozdziałach Oczyszczanie białek oraz Przeciwciała, koniugaty i narzędzia do detekcji.
pET Expression System 3
System pET Expression System 3 zawiera 10 µg każdej z czterech wersji pET-30 (pET-30a-c(+)). Wektory pET-30a-c(+) zawierają N-końcową sekwencję His-Tag®/trombina/S-Tag/enterokinaza oraz opcjonalną C-końcową sekwencję His-Tag. Należy zauważyć, że sekwencja jest numerowana zgodnie z konwencją pBR322, więc region ekspresji T7 jest odwrócony na mapie wektora, TB095VM.
Other Notes
  • 10 µg - eachpET-30a-c(+) vector DNA
  • 0.2 ml- Host bacterial strains BL21, BL21(DE3), and BL21(DE3)pLysS, glycerol stocks
  • 0.2 ml- Induction control clone, glycerol stock
Legal Information
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Komercyjne wykorzystanie niniejszego Produktu wymaga uzyskania licencji komercyjnej od EMD Millipore Corporation. Użycie komercyjne obejmuje między innymi (1) użycie Produktu lub jego składników w produkcji; (2) użycie Produktu lub jego składników w celu świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych innym osobom w zamian za wynagrodzenie; (3) użycie Produktu lub jego składników (lub ich pochodnych) do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu lub jego składników, niezależnie od tego, czy taki Produkt lub jego składniki są odsprzedawane do użytku w badaniach. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z niniejszego Produktu nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich.
Niniejszy produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Clickhere for Enduser Declaration (EUD) Form.
Toksyczność: Standardowa obsługa
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
707676990969431
description
pET vectors plus host strains with induction control
description
pET vectors plus host strains with induction control
description
-
description
-
conjugate
S-Tag
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
shipped in
wet ice, dry ice
shipped in
dry ice, wet ice
shipped in
wet ice, dry ice
shipped in
wet ice, dry ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
tag
His tagged
tag
His tagged, T7 tagged
tag
-
tag
-
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)