Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Sprawdź dostępność w koszyku | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Segment
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice, wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Wektory pET są dostarczane w postaci oczyszczonego plazmidowego DNA (10 µg). Każde zamówienie pET DNA obejmuje również szczep kontrolny indukcji (dostarczany jako zapas glicerolu). W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem technicznym.
Application
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Novagen′s pET-32b(+) vector is designed for cloning and high-level expression of peptide sequences fused with the 109aa Trx•Tag thioredoxin protein. | description Novagen′s pET-52b(+) vector is designed for cloning and high-level expression of proteins fused with the 8 aa Strep-Tag II coding sequence that is cleavable with human rhinovirus (HRV) 3C protease. | description Novagen′s pET-43.1 series of vectors are designed for cloning and high-level expression of peptide sequences fused with the 491 aa Nus•Tag protein. |
| shipped in dry ice, wet ice | shipped in wet ice, dry ice | shipped in dry ice, wet ice | shipped in wet ice, dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?