Przejdź do
70852
Zestaw SpinPrep Gel DNA Kit
Rapid, efficient extraction of DNA from agarose gels
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 reactions
Przewidywany termin wysyłki15 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105500
1810,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 października 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
10-30°C
General description
Szybka i wydajna ekstrakcja DNA z żeli agarozowych
Zestaw SpinPrep<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Gel DNA Kit umożliwia wydajną ekstrakcję fragmentów DNA o wielkości od 150 bp do >12 000 bp z żeli agarozowych. Procedura wykorzystuje roztwór GelMelt<TMSYMBOL></TMSYMBOL> do rozpuszczenia plastra żelu, a następnie adsorpcji DNA na membranie krzemionkowej w formacie kolumny wirówkowej. Po etapie płukania oczyszczone DNA jest eluowane w buforze o niskiej zawartości soli. Każda kolumna spinowa może wiązać do 20 g DNA. Odzyski są konsekwentnie w zakresie 50-90% zrozumiałych warunków. .
Features and Benefits
- Brak ekstrakcji organicznej lub wytrącania alkoholu
- Całkowity czas przygotowania <30 minut
- Nie jest wymagana agaroza o niskiej temperaturze topnienia
Other Notes
Ze względu na charakter materiałów niebezpiecznych w tej przesyłce, do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty za wysyłkę. Niektóre rozmiary mogą być zwolnione z dodatkowych opłat za wysyłkę materiałów niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opłat, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.
•5 × 24 mlSpinPrep GelMelt Solution
•27 mlSpinPrep Wash Buffer
•10 mlSpinPrep Elute Buffer
•100SpinPrep Filters
•100Receiver Tubes
•100Eluate Receiver Tubes
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
709767151171546
description
Rapid, efficient extraction of DNA from agarose gels
description
Rapid purification of PCR products for downstream procedures
description
-
description
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 1 - STOT RE 2
Narządy docelowe
Thyroid
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)