Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Przewidywany termin wysyłki22 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1550,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 października 2026Szczegóły
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice, wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Wektory pET są dostarczane w postaci oczyszczonego plazmidowego DNA (10 µg). Każde zamówienie pET DNA obejmuje również szczep kontrolny indukcji (dostarczany jako zapas glicerolu). W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem technicznym.
Legal Information
Disclaimer
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Clickhere for Enduser Declaration (EUD) Form.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Novagen′s pET-43.1 series of vectors are designed for cloning and high-level expression of peptide sequences fused with the 491 aa Nus•Tag protein. | description - | description - | description Novagen′s pET-29a-c(+) vectors carry an N-terminal S•Tag /thrombin configuration plus an optional C-terminal His•Tag sequence. |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. - |
| shipped in dry ice, wet ice | shipped in wet ice, dry ice | shipped in dry ice, wet ice | shipped in - |
| storage condition OK to freeze | storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?