Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.4 mL | Przewidywany termin wysyłki30 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 805,00 zł |
1 mL | Przewidywany termin wysyłki30 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
805,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 listopada 2026Szczegóły
Nazwa produktu
Komórki kompetentne Rosetta - Novagen, Rosetta host strains are BL21 derivatives designed to enhance the expression of eukaryotic proteins that contain codons rarely used in E. coli.
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable, molecular cloning: suitable
cell transformation
transformation efficiency: >2×106 cfu/μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane przez dyrektywy 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajowe wdrożenie w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują nas do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby uzyskać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
Other Notes
•2 × 0.2 ml5 × 0.2 mlRosetta Competent Cells
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC Medium
•10 µl10 µlTest Plasmid
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Rosetta host strains are BL21 derivatives designed to enhance the expression of eukaryotic proteins that contain codons rarely used in E. coli. | description Rosetta host strains are BL21 derivatives designed to enhance the expression of eukaryotic proteins that contain codons rarely used in E. coli. | description Novagen′s Rosetta 2 host strains are BL21 derivatives designed to enhance the expression of eukaryotic proteins that contain codons rarely used in E. coli. | description Rosetta strains are BL21 derivatives designed to enhance the expression of eukaryotic proteins that contain codons rarely used in E. coli. Contains the pLacI plasmid producing extra Lac repressor. |
| technique(s) microbiological culture: suitable, molecular cloning: suitable | technique(s) molecular cloning: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable, molecular cloning: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable, molecular cloning: suitable |
| biological source Escherichia coli | biological source Escherichia coli | biological source Escherichia coli | biological source Escherichia coli |
| growth mode adherent or suspension | growth mode adherent or suspension | growth mode adherent or suspension | growth mode adherent or suspension |
| morphology rod shaped | morphology rod shaped | morphology rod shaped | morphology rod shaped |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?