Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3 vials | Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
51111800
eCl@ss:
32035490
880,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Unikalne komórki TriEx Sf9 pochodzą z wysokowydajnego klonu komórek Sf9. Wstępnie przystosowane do wzrostu w pozbawionej surowicy pożywce TriEx Insect Cell Medium firmy Novagen, komórki te są zalecane do doskonałego wzrostu i uzyskiwania białek poprzez zakażenie bakulowirusem lub transfekcję odpowiednimi wektorami. Do kotransfekcji plazmidów z liniowym DNA bakulowirusa zalecamy Sf9 Insect Cells i BacVector Insect Cell Medium. Po odzyskaniu z zamrożonego bulionu, komórki mogą być hodowane jako hodowle pół-adherentne w kolbach do hodowli tkankowych lub w zawiesinie jako hodowle wytrząsarkowe. Komórki są wysyłane w suchym lodzie. Po otrzymaniu fiolki należy wyjąć z pojemnika i natychmiast odzyskać lub umieścić w temperaturze -70°C i zużyć w ciągu dwóch tygodni. W celu dłuższego przechowywania należy umieścić je w ciekłym azocie.
Other Notes
3 vials- Sf9 Insect Cells (frozen at 1 x 10⁷ cells/ml)
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Serum-free adapted Sf9 derivative for high-yield protein expression | description Serum-free, adapted Sf9 cells | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. | description w/o Cholesterol |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient |
| storage temp. ≤ − 140°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. −196°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 500 |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?