Novagen Sf9 Insect Cells are adapted for use in serum-free medium, such as BacVector Insect Cell Medium, catalog number 70590, as well as in medium containing serum.
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3 vial | Przewidywany termin wysyłki27 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 805,00 zł |
Informacje o tej pozycji
805,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 listopada 2026Szczegóły
Nazwa produktu
Sf9 Insect Cells - Novagen, Serum-free, adapted Sf9 cells
biological source
(Spodoptera frugiperda (Sf9))
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
growth mode
adherent or suspension
morphology
epithelial
technique(s)
microbiological culture: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Serum-free, adapted Sf9 cells | description Serum-free adapted Sf9 derivative for high-yield protein expression | description Serum-free medium optimized for growth of Sf9 Insect Cells | description Novagen′s pIEx vectors are designed for cloning and high-level expression of proteins in transiently transfected Spodoptera derived insect cells. |
| growth mode adherent or suspension | growth mode - | growth mode - | growth mode - |
| biological source (Spodoptera frugiperda (Sf9)) | biological source - | biological source - | biological source - |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) molecular cloning: suitable |
| morphology epithelial | morphology - | morphology - | morphology - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient, wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. -140 to -196°C | storage temp. ≤ − 140°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4 + 110-17-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Are these cells adapted to serum free media?