Przejdź do
71279
Veggie Yeast Extract - Novagen
Synonim(y):
Veggie Extract
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Sprawdź dostępność w koszyku
901,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106212
901,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Veggie Yeast Extract is a certified animal-free media component that can be used as a direct replacement for traditional yeast extract in bacterial growth media. It has been quality tested to ensure proper growth and maintenance of bacterial cells. The Veggie line of products are ideal for applications requiring minimal use of animal-derived materials.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
712807118671234
description
-
description
-
description
Efficient extraction of protein from yeast without mechanical disruption and enzymatic lysis
description
-
form
solid
form
solid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)