Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2210,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026Szczegóły
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
pBiEx-1 zawiera N-końcowe sekwencje kodujące His-Tag i S-Tag oraz C-końcową sekwencję kodującą HSV-Tag. W celu sekwencjonowania lub PCR rekombinantów w pBiEx-1 należy zapoznać się z poniższą tabelą, aby wybrać odpowiednie startery.
Komercyjne wykorzystanie tego produktu wymaga licencji komercyjnej od EMD Millipore Corporation. Użycie komercyjne obejmuje między innymi (1) użycie Produktu lub jego składników w produkcji; (2) użycie Produktu lub jego składników w celu świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych innym osobom w zamian za wynagrodzenie; (3) użycie Produktu lub jego składników (lub ich pochodnych) do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu lub jego składników, niezależnie od tego, czy taki Produkt lub jego składniki są odsprzedawane do użytku w badaniach. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z niniejszego Produktu nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Novagen′s pIEx vectors are designed for cloning and high-level expression of proteins in transiently transfected Spodoptera derived insect cells. | description Novagen′s pIEx vectors are designed for cloning and high-level expression of proteins in transiently transfected Spodopteraderived insect cells. | description Novagen′s pET-3a-d vectors carry an N-terminal T7•Tag sequence and BamH I cloning site. |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice, dry ice | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| technique(s) molecular cloning: suitable | technique(s) molecular cloning: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?