Przejdź do
71491
Overnight Express™ Instant TB Medium - Novagen
Synonim(y):
autoinduction media 
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3150,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106213
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
microbiology
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Overnight Express™ Instant TB Medium is a complete autoinduction media in granulated terrific broth formulation. It is used in routine recombinant protein expression applications. Overnight Express Instant TB Medium is ideal for producing recombinant protein without monitoring cell growth or inducer (Isopropyl ß-D-1-thiogalactopyranoside(IPTG)) addition through lac operon-controlled Escherichia coli expression systems.
Application
Overnight Express Instant TB Medium – Novagen has been used:
  • to culture recombinant Escherichia coli colonies for protein expression.
  • as an auto-induction media to study the effect of glucose and lactose additives on recombinant ovine angiotensinogen (oANG) production
  • as a medium for hamster recombinant PrP (rPrP) protein expression
Features and Benefits
  • Autoinduction media: simplifies protocol by eliminating the monitoring and induction steps
  • Rich culture media: high cell densities and protein expression level
  • Granulated format: rapid and uniform dissolution in water minimize the chance of inhaling hazardous powdered ingredients
  • Singe use EasyPak packaging: Minimal sample handling significantly reduces the chance of contamination.
  • Convenient, no need to spend extra time on weighting out different ingredients
Preparation Note
The EasyPak aluminum foil pouch contains enough granulated medium to prepare 1 L culture. Just add the EasyPak contents to 1 L sterile water, supplement with 10 ml glycerol, and bring it to a boil in a microwave oven for 2 minutes.
Legal Information
Express is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
717897075569434
description
-
description
-
description
pET vectors plus host strains with induction control
description
Novagen′s pET-9a-d(+) vectors carry an N-terminal T7•Tag sequence and BamH I cloning site.
form
solid
form
-
form
-
form
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
microbiology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
dry ice, wet ice
shipped in
wet ice, dry ice
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)