Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 reactions | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
6080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Zestaw do transfekcji BacMagic-1 zapewnia pozytywną selekcję do tworzenia rekombinantów bakulowirusowych w ramach przygotowań do ekspresji białek rekombinowanych w komórkach owadzich. Zestaw ulepsza tradycyjną metodę generowania rekombinowanych bakulowirusów, eliminując żmudne i czasochłonne etapy oczyszczania płytek. BacMagic DNA jest genomem AcNPV z usuniętą częścią istotnej otwartej ramki odczytu (ORF) 1629, co zapobiega replikacji nierekombinowanego wirusa w komórkach owadów. Docelowa sekwencja kodująca w kompatybilnym plazmidzie transferowym, takim jak wektory pIEx/Bac, pBAC lub pTriEx, jest kotransfekowana BacMagic DNA do komórek owadów. Homologiczna rekombinacja w komórkach przywraca funkcję wirusowego ORF1629. Tylko zrekombinowany bakulowirus może się replikować, tworząc jednorodną populację rekombinantów. Zestaw do transfekcji BacMagic-1 zawiera DNA BacMagic-1, odczynnik do transfekcji Insect GeneJuice® oraz pozytywny plazmid kontrolny do monitorowania wydajności współtransfekcji. Ponadto zestaw zawiera komórki Sf9 i pożywkę BacVector, zapewniające optymalną wydajność transfekcji.
Preparation Note
Kod statku: Wiele warunków przechowywaniaPrzechowywanie: Różne wymagania dotyczące przechowywania
Other Notes
- 0.5 µg : BacMagic DNA
- 50 µl : Insect GeneJuice® Transfection Reagent
- 2 x 1 ml : Sf9 Cells
- 1 L : BacVector Insect Cell Medium
- 2 µg L : Transfection Control Plasmid
Legal Information
GENEJUICE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?