Przejdź do
72158
Zestaw do transfekcji BacMagic-2 - Novagen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 reactions
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6210,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106617
6210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Segment
storage condition
OK to freeze
General description
Zestaw do transfekcji BacMagic-2 zapewnia pozytywną selekcję do tworzenia rekombinantów bakulowirusowych w ramach przygotowań do ekspresji białek rekombinowanych w komórkach owadzich. Zestaw ulepsza tradycyjną metodę generowania rekombinowanych bakulowirusów, eliminując żmudne i czasochłonne etapy oczyszczania płytek. Podobnie jak BacMagic DNA, BacMagic-2 DNA pochodzi z genomu AcNPV, zawiera delecję ORF 1629, która zapobiega replikacji nierekombinowanego wirusa w komórkach owadów i zawiera delecję nieistotnego genu chitynazy (chiA), aby poprawić produkcję białek wydzielanych i ukierunkowanych na błony. BacMagic-2 DNA ma dodatkową delecję genu v-cath, podobnej do katepsyny proteazy cysteinowej, co skutkuje znacznie lepszą jakością i wydajnością większości białek docelowych. Zestaw do transfekcji BacMagic-2 zawiera DNA BacMagic-2, odczynnik do transfekcji Insect GeneJuice® oraz pozytywny plazmid kontrolny do monitorowania wydajności współtransfekcji. Ponadto zestaw zawiera komórki Sf9 i pożywkę BacVector, zapewniającą optymalną wydajność transfekcji.
Niedostępne w sprzedaży w Japonii
Preparation Note
Kod statku: Wiele warunków przechowywaniaPrzechowywanie: Różne wymagania dotyczące przechowywania
Other Notes
  • 0.5 µg : BacMagic-2 DNA
  • 50 µl : Insect GeneJuice Transfection Reagent
  • 2 x 1: mlSf9 Cells
  • 1 L: BacVector Insect Cell Medium
  • 2 µg : Transfection Control Plasmid
Legal Information
GENEJUICE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7154672157M71545
description
-
description
-
description
-
description
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)