Przejdź do
71978
Zestaw One Step RT-PCR Master Mix Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 reactions
Przewidywany termin wysyłki09 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2530,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106303
2530,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1163610300112140314001
description
-
description
(50 μl final reaction volume each containing 2.5 U Taq DNA-Polymerase), sufficient for 200 reactions, kit of 1 (2 components), suitable for PCR
description
sufficient for ≤200 reactions, kit of 1 (2 components), suitable for PCR
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)