Przejdź do
73090BC
GDS PickPen, 1 magnes
BioControl, For use with GDS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2520,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41115866
eCl@ss:
32039090
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
2520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Assurance GDS®
storage condition
room temperature
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl, For use with GDS
Application
Separacja immunomagnetyczna (IMS)
Other Notes
One GDS PickPen®
Legal Information
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
79100BC73184BC73087BC
description
BioControl, For use with GDS
description
Automated reagent and sample preparation system for use with Assurance® GDS PCR system
description
BioControl Systems, for use with GDS PickPen®
description
BioControl, For use with GDS PickPen®, Assurance® GDS PickPen® II Tips, Racked
compatibility
BioControl, For use with GDS
compatibility
BioControl GDS
compatibility
for use with GDS PickPen®
compatibility
for use with PICKPEN®
storage condition
room temperature
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
room temperature
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
Quality Level
100
Quality Level
EQ3
Quality Level
-
Quality Level
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)