Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5330,00 zł
manufacturer/tradename
Assurance GDS®, BioControl Systems 73091
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
room temp
General description
Application
Features and Benefits
- Kompatybilny ze wszystkimi jednorazowymi studzienkami/płytkami Assurance® GDS, 8 próbek może być pobranych przez IMS w tym samym czasie.
- Stały odzysk cząstek immunomagnetycznych podczas IMS
- Niższe przenoszenie mikroflory tła
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Immunomagnetic separation device for use with Assurance® GDS PCR system | description BioControl, For use with GDS PickPen®, Assurance® GDS PickPen® II Tips, Bulk | description BioControl, For use with GDS | description Automated reagent and sample preparation system for use with Assurance® GDS PCR system |
| compatibility for use with GDS Rotor-Gene | compatibility for use with PICKPEN® | compatibility BioControl™, For use with GDS | compatibility BioControl GDS |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) - | technique(s) PCR: suitable |
| manufacturer/tradename BioControl Systems 73091, Assurance GDS® | manufacturer/tradename BioControl Systems 73085 | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Assurance GDS® PickPen, BioControl Systems 79100 |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?